(5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400128-250MG
APOSPC400128-250MGEA
462
EUR
APOSPC400128-250MG
(5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
(5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formel:
C₇H₇ClF₂N₂O·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31621177 CAS-Nummer: 2231676-84-7 |