(4-(Difluoromethoxy)-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400129-250MG
APOSPC400129-250MGEA
1120
EUR
APOSPC400129-250MG
(4-(Difluoromethoxy)-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
(4-(Difluoromethoxy)-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formel:
C₇H₇F₃N₂O·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31621179 CAS-Nummer: 2231675-51-5 |