(3-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400130-250MG
APOSPC400130-250MGEA
462
EUR
APOSPC400130-250MG
(3-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
(3-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formel:
C₇H₇ClF₂N₂O·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31621181 CAS-Nummer: 2231674-65-8 |