(4-(Difluoromethoxy)-3-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400131-250MG
APOSPC400131-250MGEA 406 EUR
APOSPC400131-250MG
(4-(Difluoromethoxy)-3-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
(4-(Difluoromethoxy)-3-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formel: C₇H₇F₃N₂O·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31621183
CAS-Nummer: 2231673-38-2