4-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400137-250MG
APOSPC400137-250MGEA 125 EUR
APOSPC400137-250MG
4-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine 95%
4-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Formel: C₆H₆F₂N₂O
Molecular Weight: 160,121 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22550528
CAS-Nummer: 1206972-19-1