3-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400140-250MG
APOSPC400140-250MGEA
725
EUR
APOSPC400140-250MG
3-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
3-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Formel:
C₆H₅ClF₂N₂O Molecular Weight: 194,567 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31621124 CAS-Nummer: 2231676-69-8 |