(2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400159-250MG
APOSPC400159-250MGEA
609
EUR
APOSPC400159-250MG
(2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
(2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Formel:
C₇H₇F₂NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31621140 CAS-Nummer: 2222104-49-4 |