2-(Difluoromethoxy)pyridine-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Difluoromethoxy)nicotinaldehyde
PC400160-250MG
APOSPC400160-250MGEA
416
EUR
APOSPC400160-250MG
2-(Difluoromethoxy)pyridine-3-carbaldehyde
2-(Difluoromethoxy)pyridine-3-carbaldehyde
Formel:
C₇H₅F₂NO₂ Molecular Weight: 173,117 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31621142 CAS-Nummer: 2222104-51-8 |