5-Bromo-6-fluoroisoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400167-1G
PC400167-250MG
APOSPC400167-1GEA
329
EUR
APOSPC400167-1G
APOSPC400167-250MG
5-Bromo-6-fluoroisoquinoline
5-Bromo-6-fluoroisoquinoline
Formel:
C₉H₅BrFN Molecular Weight: 226.045 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20527917 CAS-Nummer: 1239463-43-4 |