6-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400173-1G
PC400173-250MG
APOSPC400173-1GEA
510
EUR
APOSPC400173-1G
APOSPC400173-250MG
6-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
6-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formel:
C₈H₄BrF₃N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22380592 CAS-Nummer: 1374651-78-1 |