6-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400176-250MG
APOSPC400176-250MGEA
270
EUR
APOSPC400176-250MG
6-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
6-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
Formel:
C₆H₂BrFN₂ Molecular Weight: 200,996 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22684691 CAS-Nummer: 1416713-45-5 |