4-Ethynyl-3-fluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400177-1G
PC400177-250MG
APOSPC400177-1GEA
239
EUR
APOSPC400177-1G
APOSPC400177-250MG
4-Ethynyl-3-fluoroaniline
4-Ethynyl-3-fluoroaniline
Formel:
C₈H₆FN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11036455 CAS-Nummer: 1233501-57-9 |