2-Bromo-5-fluoropyridin-3-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400188-1G
PC400188-250MG
APOSPC400188-1GEA
0
EUR
APOSPC400188-1G
APOSPC400188-250MG
2-Bromo-5-fluoropyridin-3-ol 95%
2-Bromo-5-fluoropyridin-3-ol
Formel:
C₅H₃BrFNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11519042 CAS-Nummer: 1093758-87-2 |