2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400192-1G
PC400192-250MG
PC400192-5G
APOSPC400192-1GEA
0
EUR
APOSPC400192-1G
APOSPC400192-250MG
APOSPC400192-5G
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridin-4-ol
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridin-4-ol
Formel:
C₆H₄F₂N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25481266 CAS-Nummer: 1805314-41-3 |