2-(3-Trifluormethyl-α-toluolsulfonyl)thioacetamid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4005-1G
APOSPC4005-1GEA 125 EUR
APOSPC4005-1G
2-(3-Trifluormethyl-α-toluolsulfonyl)thioacetamid 97%
2-(3-Trifluormethyl-α-toluolsulfonyl)thioacetamid
Formel: C₁₀H₁₀F₃NO₂S₂
Schmelzpunkt: 165…171 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052940
CAS-Nummer: 175276-83-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR