Ethyl 3-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}furo[2,3-c]pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(Ethoxycarbonyl)-3-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}furo[2,3-c]pyridine, 2-(Ethoxycarbonyl)furo[2,3-c]pyridin-3-yl trifluoromethanesulphonate
PC400501-250MG
APOSPC400501-250MGEA
466
EUR
APOSPC400501-250MG
Ethyl 3-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}furo[2,3-c]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}furo[2,3-c]pyridine-2-carboxylate
Formel:
C₁₁H₈F₃NO₆S Molecular Weight: 339,245 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22690758 CAS-Nummer: 927804-63-5 |