1-(Azetidin-3-yl)-4,4-difluoropiperidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400503-250MG
APOSPC400503-250MGEA
844
EUR
APOSPC400503-250MG
1-(Azetidin-3-yl)-4,4-difluoropiperidine
1-(Azetidin-3-yl)-4,4-difluoropiperidine
Formel:
C₈H₁₄F₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22123272 CAS-Nummer: 1257293-83-6 |