5-Fluoro-1H-indole-4-boronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 2-(5-Fluoro-1H-indol-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC400511-500MG
APOSPC400511-500MGEA
1020
EUR
APOSPC400511-500MG
5-Fluoro-1H-indole-4-boronic acid, pinacol ester
5-Fluoro-1H-indole-4-boronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₄H₁₇BFNO₂ Molecular Weight: 261,1 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD16987816 CAS-Nummer: 1072009-08-5 |