N'-(4-Fluorobenzyl)ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl {2-[(4-fluorobenzyl)amino]ethyl}carbamate
PC400513-1G
PC400513-500MG
APOSPC400513-1GEA
649
EUR
APOSPC400513-1G
APOSPC400513-500MG
N'-(4-Fluorobenzyl)ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
N'-(4-Fluorobenzyl)ethane-1,2-diamine, N-BOC protected
Formel:
C₁₄H₂₁FN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22690784 CAS-Nummer: 519172-79-3 |