3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400515-1G
PC400515-5G
PC400515-25G
APOSPC400515-1GEA
36.4
EUR
APOSPC400515-1G
APOSPC400515-5G
APOSPC400515-25G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃BrClFO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11110260 CAS-Nummer: 1114809-11-8 |