3-(Fluoromethyl)piperidine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400517-250MG
APOSPC400517-250MGEA
0
EUR
APOSPC400517-250MG
3-(Fluoromethyl)piperidine hydrochloride 95%
3-(Fluoromethyl)piperidine hydrochloride
Formel:
C₆H₁₃ClFN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17015069 CAS-Nummer: 1241725-60-9 |