6-Fluoro-1H-indole-4-boronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 2-(6-Fluoro-1H-indol-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC400528-250MG
APOSPC400528-250MGEA 197 EUR
APOSPC400528-250MG
6-Fluoro-1H-indole-4-boronic acid, pinacol ester
6-Fluoro-1H-indole-4-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₇BFNO₂
Molecular Weight: 261,1 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD16987817
CAS-Nummer: 955978-85-5