3-Bromo-2-chloro-4,5-difluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400531-500MG
APOSPC400531-500MGEA
597
EUR
APOSPC400531-500MG
3-Bromo-2-chloro-4,5-difluorobenzoic acid
3-Bromo-2-chloro-4,5-difluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₂BrClF₂O₂ Molecular Weight: 271,443 g/mol Schmelzpunkt: 137…140 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22690841 CAS-Nummer: 112062-69-8 |