4-Amino-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine, 4-Amino-2-methyl-6-(trifluoromethyl)-1,3-diazine
PC400535-500MG
APOSPC400535-500MGEA
611
EUR
APOSPC400535-500MG
4-Amino-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Amino-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel:
C₆H₆F₃N₃ Molecular Weight: 177,127 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09909768 CAS-Nummer: 54518-10-4 |