4-Brom-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Brom-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol
PC400544-1G
APOSPC400544-1GEA 1030 EUR
APOSPC400544-1G
4-Brom-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₄H₂BrF₃N₂
Molecular Weight: 214,97 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04969230
CAS-Nummer: 19968-17-3