(3-Fluoro-4-(2-fluoropyridin-4-yl)phenyl)methanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC400546-1G
APOSPC400546-1GEA
939
EUR
APOSPC400546-1G
(3-Fluoro-4-(2-fluoropyridin-4-yl)phenyl)methanamine hydrochloride
(3-Fluoro-4-(2-fluoropyridin-4-yl)phenyl)methanamine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₀F₂N₂·ClH Molecular Weight: 256,679 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23704691 CAS-Nummer: 1449117-60-5 |