3-(Trifluormethyl)-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(Trifluormethyl)-1H-pyrazol
PC400547-1G
APOSPC400547-1GEA 939 EUR
APOSPC400547-1G
3-(Trifluormethyl)-1H-pyrazol
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₄H₃F₃N₂
Molecular Weight: 136,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00115018
CAS-Nummer: 20154-03-4