N-Benzyloxycarbonyl-3-fluoro-4-morpholinoaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-benzyloxycarbonyl-3-fluoro-4-morpholinoaniline, (3-Fluoro-4-morpholinophenyl)carbamic acid Benzyl ester, Benzyl (3-Fluoro-4-morpholinophenyl)carbamate
PC400553-1G
APOSPC400553-1GEA 1110 EUR
APOSPC400553-1G
N-Benzyloxycarbonyl-3-fluoro-4-morpholinoaniline
N-Benzyloxycarbonyl-3-fluoro-4-morpholinoaniline
Formel: C₁₈H₁₉FN₂O₃
Molecular Weight: 330,359 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658240
CAS-Nummer: 168828-81-7