(R)-3-Chloro-2-((4-(trifluoromethoxy)benzyl)oxy)propyl 4-methoxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC400554-1G
APOSPC400554-1GEA
715
EUR
APOSPC400554-1G
(R)-3-Chloro-2-((4-(trifluoromethoxy)benzyl)oxy)propyl 4-methoxybenzoate
(R)-3-Chloro-2-((4-(trifluoromethoxy)benzyl)oxy)propyl 4-methoxybenzoate
Formel:
C₁₉H₁₈ClF₃O₅ Molecular Weight: 418,791 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26404030 CAS-Nummer: 1253202-35-5 |