(4-Chlorophenyl)(1-fluorocyclopropyl)methanone
Lieferant: Apollo Scientific
PC400555-1G
APOSPC400555-1GEA 709 EUR
APOSPC400555-1G
(4-Chlorophenyl)(1-fluorocyclopropyl)methanone
(4-Chlorophenyl)(1-fluorocyclopropyl)methanone
Formel: C₁₀H₈ClFO
Molecular Weight: 198,621 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13172916
CAS-Nummer: 103543-60-8