Ethyl 2-chloro-2-fluorocyclopropanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC400557-1G
APOSPC400557-1GEA
1030
EUR
APOSPC400557-1G
Ethyl 2-chloro-2-fluorocyclopropanecarboxylate
Ethyl 2-chloro-2-fluorocyclopropanecarboxylate
Formel:
C₆H₈ClFO₂ Molecular Weight: 166,578 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26404044 CAS-Nummer: 155051-93-7 |