7-Methoxy-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)quinoline-4-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC400558-1G
APOSPC400558-1GEA
1030
EUR
APOSPC400558-1G
7-Methoxy-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)quinoline-4-carboxamide
7-Methoxy-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)quinoline-4-carboxamide
Formel:
C₁₈H₁₃F₃N₂O₂ Molecular Weight: 346,303 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26404046 CAS-Nummer: 1624262-18-5 |