3-Fluoro-5-methoxypyridine-2-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC400561-1G
APOSPC400561-1GEA
1030
EUR
APOSPC400561-1G
3-Fluoro-5-methoxypyridine-2-sulphonyl chloride
3-Fluoro-5-methoxypyridine-2-sulphonyl chloride
Formel:
C₆H₅ClFNO₃S Molecular Weight: 225,625 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18412228 CAS-Nummer: 1261870-77-2 |