3,5-Difluoropyridine-2-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC400562-1G
APOSPC400562-1GEA
1030
EUR
APOSPC400562-1G
3,5-Difluoropyridine-2-sulphonyl chloride
3,5-Difluoropyridine-2-sulphonyl chloride
Formel:
C₅H₂ClF₂NO₂S Molecular Weight: 213,59 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18411876 CAS-Nummer: 1261587-79-4 |