(2,2-Dichloro-1-fluorocyclopropyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC400566-1G
APOSPC400566-1GEA
1350
EUR
APOSPC400566-1G
(2,2-Dichloro-1-fluorocyclopropyl)benzene
(2,2-Dichloro-1-fluorocyclopropyl)benzene
Formel:
C₉H₇Cl₂F Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27501036 CAS-Nummer: 502763-69-1 |