7,7-Difluorotetrahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine-1,3(2H,4H)-dione
Lieferant: Apollo Scientific
PC400568-1G
APOSPC400568-1GEA 1030 EUR
APOSPC400568-1G
7,7-Difluorotetrahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine-1,3(2H,4H)-dione
7,7-Difluorotetrahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine-1,3(2H,4H)-dione
Formel: C₇H₈F₂N₂O₂
Molecular Weight: 190,147 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27501044
CAS-Nummer: 1624260-16-7