2-(3-Bromo-2-chloro-6-fluorophenyl)-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC400570-1G
APOSPC400570-1GEA 1150 EUR
APOSPC400570-1G
2-(3-Bromo-2-chloro-6-fluorophenyl)-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
2-(3-Bromo-2-chloro-6-fluorophenyl)-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formel: C₁₂H₆BrClFN₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22690833
CAS-Nummer: 1439824-02-8