2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC400571-250MG
APOSPC400571-250MGEA
128
EUR
APOSPC400571-250MG
2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine 95+%
2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
Formel:
C₅H₄F₃N₃ Molecular Weight: 163,101 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08436606 CAS-Nummer: 672-42-4 |