4-Amino-6-methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400572-1G
APOSPC400572-1GEA 937 EUR
APOSPC400572-1G
4-Amino-6-methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Amino-6-methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₆H₆F₃N₃
Schmelzpunkt: 173…174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08436605
CAS-Nummer: 4571-65-7