PA-824 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-2-Nitro-6-[[4-(trifluoromethoxy)benzyl]oxy]-6,7-dihydro-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazine, Pretomanid, (S)-2-Nitro-6-((4-(trifluoromethoxy)benzyl)oxy)-6,7-dihydro-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazine
PC400580-100MG
APOSPC400580-100MGEA
469
EUR
APOSPC400580-100MG
PA-824 98+%
PA-824
Formel:
C₁₄H₁₂F₃N₃O₅ Molecular Weight: 359,26 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06809939 CAS-Nummer: 187235-37-6 |