4-Amino-5-fluoro-1-((2R,5S)-rel-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl)pyrimidin-2(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC400599-100MG
APOSPC400599-100MGEA
274
EUR
APOSPC400599-100MG
4-Amino-5-fluoro-1-((2R,5S)-rel-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl)pyrimidin-2(1H)-one
4-Amino-5-fluoro-1-((2R,5S)-rel-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl)pyrimidin-2(1H)-one
Formel:
C₈H₁₀FN₃O₃S Molecular Weight: 247,247 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00870151 CAS-Nummer: 143491-54-7 |