4-Nitro-5-trifluoromethyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
PC400600-1G
APOSPC400600-1GEA 517 EUR
APOSPC400600-1G
4-Nitro-5-trifluoromethyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Nitro-5-trifluoromethyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₂F₃N₃O₄
Molecular Weight: 225.08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11845715
CAS-Nummer: 1322805-15-1