4-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC400664-1G
PC400664-250MG
PC400664-500MG
APOSPC400664-1GEA
0
EUR
APOSPC400664-1G
APOSPC400664-250MG
APOSPC400664-500MG
4-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yl)benzoic acid
4-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₃H₈F₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18384864 CAS-Nummer: 1299607-71-8 |