2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-5-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400703-100MG
APOSPC400703-100MGEA
81.2
EUR
APOSPC400703-100MG
2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-5-ol 97%
2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-5-ol
Formel:
C₅H₃F₃N₂O Molecular Weight: 164,085 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10696944 CAS-Nummer: 100991-09-1 |