(2,6-Difluor-4-methoxyphenyl)essigsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC400721-1G
APOSPC400721-1GEA 84.1 EUR
APOSPC400721-1G
(2,6-Difluor-4-methoxyphenyl)essigsäure 95%
(2,6-Difluor-4-methoxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₂F₂OCH₃)CH₂COOH
Molecular Weight: 186,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115927
CAS-Nummer: 886498-98-2