5-Chloro-6-fluoropyridin-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Chloro-2-fluoro-5-hydroxypyridine
PC400723-1G
APOSPC400723-1GEA
194
EUR
APOSPC400723-1G
5-Chloro-6-fluoropyridin-3-ol
5-Chloro-6-fluoropyridin-3-ol
Formel:
C5H3ClFNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08061311 CAS-Nummer: 209328-72-3 |