2-Hydroxy-5-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Hydroxy-5-trifluoromethylbenzonitrile
PC400733-5G
APOSPC400733-5GEA
172
EUR
APOSPC400733-5G
2-Hydroxy-5-(trifluormethyl)benzonitril
2-Hydroxy-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₄F₃NO Molecular Weight: 187,1187 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11213679 CAS-Nummer: 142167-36-0 |