4-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400735-5G
APOSPC400735-5GEA 179 EUR
APOSPC400735-5G
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₂BrF₃N₂
Molecular Weight: 226.9800 g/mol
Siedepunkt: 36…37 °C
Schmelzpunkt: 13…15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10574962
CAS-Nummer: 785777-89-1