2-Fluor-5-nitrotoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4010-100G
PC4010-25G
PC4010-500G
APOSPC4010-100GEA
0
EUR
APOSPC4010-100G
APOSPC4010-25G
APOSPC4010-500G
2-Fluor-5-nitrotoluol 98%
2-Fluor-5-nitrotoluol
Formel:
C₇H₆FNO₂ Siedepunkt: 98…101 °C/13mmHg Schmelzpunkt: 37…40 °C Flammpunkt: 105 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007284 CAS-Nummer: 455-88-9 EINECS: 207-251-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...