Methyl (3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylsulphanyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC401003-1G
APOSPC401003-1GEA
121
EUR
APOSPC401003-1G
Methyl (3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylsulphanyl)acetate
Methyl (3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylsulphanyl)acetate
Formel:
C₉H₇ClF₃NO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00245199 CAS-Nummer: 1024368-23-7 |